Få mere at vide
Disopyramide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457977
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457977 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457977 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0108.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Disopyramide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disopyramide
CAS 9-5-3737
Analyt- eller komponentnavne Disopyramide
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H29 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Disopyramide
InChI formel InChI=1 S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17 H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
SMIL CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
IUPAC navn 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 339.47
Mængde 1 ml
Formel vægt 339.2311 g/mol