Få mere at vide
Disodium Tetrachloropalladate, TRC
Artikelnummer. 30376850
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30376850 5 g
1 options
Artikelnummer. 30376850
Brand: Toronto Research Chemicals TRCD4933355G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium Tetrachloropalladate
CAS 13820-53-6
Molekylær formel Cl4Na2Pd
Mængde 5 g
Synonym Disodium Palladium Tetrachloride, Disodium Tetrachloropalladate(2-), Disodium Tetrachloropalladium, Palladium Sodium Chloride (PdNa2Cl4), Sodium Chloropalladate, Sodium Chloropalladate, Sodium Palladium Chloride, Sodium Palladium Tetrachloride, Sodium Tetrachloropalladate, Sodium Tetrachloropalladate(2-)
InChI formel InChI=1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMIL [Na+].[Na+].Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn disodium;tetrachloropalladium(2-)
Molekylvægt (g/mol) 294.21
Formel vægt 291.7584