Få mere at vide
Dinatriumtellurit, TRC
Artikelnummer. 30420699
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420699 10 g
30412052 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67363010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-20-2
Molekylær formel 2 Na . O3 Te
Molekylvægt (g/mol) 221.58
Synonym Telluric acid (H2TeO3), sodium salt (1:2), Sodium tellurate(IV) (Na2TeO3) (6CI,7CI), Telluric acid (H2TeO3), disodium salt (8CI,9CI), Disodium tellurate (Na2TeO3), Disodium tellurite, Disodium trioxotellurate, Sodium tellurate (Na2TeO3), Sodium tellurite, Sodium tellurite (Na2TeO3), Sodium tellurium oxide (Na2TeO3)
IUPAC navn disodium; Tellurit
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Te](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium Tellurite
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 223.8705