missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disodium NADP (~90%), TRC

Artikelnummer. 30470697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470697 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN242920500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disodium NADP
CAS 24292-60-2
Molekylær formel C21 H26 N7 O17 P3 . 2 Na
Mængde 500 mg
Synonym NAD Sodium Phosphate, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl Phosphate
InChI formel InChI=1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(=O)(O)[O-])[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn disodium;[(2R,3R,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-[[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-3-yl] hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 787.369
Formel vægt 787.039
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.