Få mere at vide
Disodium Monooctyl Sulfosuccinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disodium Monooctyl Sulfosuccinate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O7S.2Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-12(15)10(7-11(13)14)20(16,17)18;;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 354.0725 |
| Procent renhed | >95% |