Få mere at vide
Dinatriumhydrogenfosfatdodecahydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11318594
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318594 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11318594 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO03360500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.60 DKK
    260.89 DKK / 500g
    Spare 129.71 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Anvendes i analytisk kemi, i bufferopløsninger (phosphater) og i porcelæns-, kosmetik-, medicinal- og fødevareindustrien.
  • Synonymer: natriummonohydrogenphosphat, dibasisk natriumphosphat
  • Molekylformel :Na2HPO4•12H20
  • Molmasse: 358,14 g/mol
  • CAS: 10039-32-4
  • EIN ECS nr.: 231-448-7
  • Natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4): Maks. 2,5 %
  • Reducerende stoffer: Består testen
Tekniske data
Smeltepunkt 35 °C
CAS 10039-32-4
Mængde 500 g
Molekylær formel H25Na2O16P
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 358.137
PubChem CID 61456
Formel vægt 358,14 g/mol
Procent renhed 98,5 til 102,5 % (acidimetrisk)
Grad Pharmpur
Identifikation Bestå test