Få mere at vide
Dinatriumhydrogenphosphatdodecahydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10793811 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10793811 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10793811 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0304.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt 35 °C
CAS 10039-32-4
pH 8,7 til 9,3 (5% opløsning ved 25 °C)
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98,0 til 101,0 %
Molekylær formel H25Na2O16P
MDL nummer MFCD00149181
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatriumdodecahydrat hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 358.14
Tæthed 1,52 g/cm³ (20 °C)