Få mere at vide
Dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11338594
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338594 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11338594 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO03391000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes i analytisk kemi i fosfatbufferopløsninger.
  • Synonymer: natriummonohydrogenphosphat, dibasisk natriumphosphat
  • Molekylformel :Na2HPO4•2H20
  • Molmasse: 177,99 g/mol
  • CAS: 10028-24-7
  • EIN ECS nr.: 231-448-7
  • Natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4): Maks. 1,7 %
  • Reducerende stoffer: Består testen
Tekniske data
Smeltepunkt 92,5 °C (frigivelse af krystallinsk vand)
CAS 10028-24-7
pH 9,0 – 9,2 (5%, vand)
Mængde 1 kg
Molekylær formel H5Na2O6P
MDL nummer MFCD00149182
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatriumdihydrat hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formel vægt 177,99 g/mol
Procent renhed 99,5 % min (acidimetrisk)
Grad Reagens
Identifikation Bestå test
Tab ved tørring 19,5 – 21,0% maks (130°)