Få mere at vide
Dinatriumhydrogenphosphatdihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 13265393 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
1 kg
Artikelnummer.
13265393 1 kg
1 options
Artikelnummer. 13265393 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0343.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 10028-24-7
pH 9,0 til 9,5 (0,1 M opløsning (ved 25 °C))
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde min. 99%
Molekylær formel H5Na2O6P
MDL nummer MFCD00149182
Synonym Sorensen's salt , di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate , Sodium phosphate dibasic dihydrate , Sodium monohydrogen phosphate dihydrate
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatriumdihydrat hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 177.99