Få mere at vide
Dinatriumhydrogenphosphat, vandfri, Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7558-79-4 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | HNa2O4P |
| MDL nummer | MFCD00003496 |
| InChI nøgle | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatriumhydrogenphosphat |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.96 |
| Grad | Reagens |