Få mere at vide
Dinatriumhydrogencitrat sesquihydrat, 99 %
Artikelnummer. 11447856
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447856 250 g 250g
11437856 1000 g 1000g
11457856 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14001.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6132-05-4 | C12H18Na4O17 | 526,22 g/mol
Dinatriumhydrogencitrat-sesquihydrat er et reagens, der anvendes til undersøgelse af mediatorløse laccase-katoder som halvcelleelektrode under galvanostatisk belastning ved at bruge en to-rums opsætning. Det bruges til ekstraktion af organ/vævsprøve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dinatriumhydrogencitrat-sesquihydrat er et reagens, der
anvendes til undersøgelse af mediatorløse laccase-katoder som halvcelleelektrode under galvanostatisk belastning ved at bruge en to-rums opsætning. Det bruges til ekstraktion af organ/vævsprøve.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-4-6132
Molekylær formel C12H18Na4O17
Molekylvægt (g/mol) 526.22
MDL nummer MFCD00150445
InChI nøgle HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC navn tetranatrium;2-(carboxymethyl)-2-hydroxybutandioat;trihydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Smeltepunkt 149 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 263,11 (236,09 Vandfri)
Procent renhed 99%