missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Disodium Etidronate-d3 (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etidronate methyl-d3 disodium salt |
| CAS | 358730-93-5 |
| Molekylær formel | C2 2H3 H3 O7 P2 . 2 Na |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene-2,2,2-d3)bis-, disodium salt (9 CI), Etidronic Acid-d3 Sodium Salt, Etidronate-D3 Disodium (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8O7P2.2 Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/i1D3;; |
| SMIL | [Na+].[Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;hydroxy-[2,2,2-trideuterio-1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]ethyl]phosphinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.01 |
| Formel vægt | 252.9572 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?