Få mere at vide
Disodium Deuterium Phosphate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disodium Phosphate-D1 |
| CAS | 107632-22-4 |
| Molekylær formel | 2 Na . D O4 P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phosphoric acid-d, disodium salt (9 CI), Disodium phosphate-d (7 CI), Disodium Deuterium Phosphate, Disodium Phosphate-D1, Phosphoric acid-d disodium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD |
| SMIL | [Na+].[Na+].[2 H]OP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | disodium;deuterio phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.965 |
| Formel vægt | 142.9471 g/mol |
| Vis mere |