missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disodium Citrate, TRC

Artikelnummer. 30370076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370076 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4941631G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disodium Citrate
CAS 144-33-2
Molekylær formel C6H6Na2O7
Mængde 1 g
Synonym Alkacitron, Citralka, Disodium Citrate, Disodium Hydrogen Citrate, Disodium Monohydrogen Citrate, Monobasic Sodium Citrate
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.2Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
SMIL OC(C(CC(O[Na])=O)(CC(O[Na])=O)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 236.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.