Få mere at vide
Dinatriumkromotropatdihydrat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30373833
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30373833 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30373833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494918250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Molekylær formel C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMIL O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 400.3
Formel vægt 399.9511