Få mere at vide
Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate, 98.5%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate |
| CAS | 5808-22-0 |
| Molekylær formel | C10H10Na2O10S2 |
| MDL nummer | MFCD00150612 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=S(C1=CC(O)=C2C(O)=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=C1)([O-])=O.[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.29 |
| Procent renhed | 98.5% |