missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disodium 3-Hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthoate, TRC

Artikelnummer. 30378735
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378735 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD495003500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disodium 3-Hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthoate
CAS 5858-81-1
Molekylær formel C18 H12 N2 O6 S . 2 Na
Mængde 500 mg
Synonym 3-Hydroxy-4-[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid Sodium Salt, 11070 Red, C 19-6619, C.I. 15850, CI 15850 red, D and C Red 6, D and C Red No. 6, D&C Red 6, D&C Red No. 6, FD and C Red No. 6, FD&C Red No. 6, Fuji Carmine 6B, Fuji Carmine 6B660, Irgalite Red 4B, Irgalite Rubine KB 4N, Irgalite Rubine PB, Isol Bona Rubine BK, Isol Bona Rubine BKS, Isol Bona Rubine KBK, Isol Ruby BK, Isol Ruby BKS, Japan Red 201, Japan Red No. 201, Kromon Permanent Red 4B, LC 303, Lithol Rubine B, Lithol Rubine BNA, Lithol Rubine Red, Toner DK, PR 57, Permanent Red 4B, Permanent Red F 6R, Pigment Red 57, Pigment Rubine B, Pigment Rubine BCL, Plastol Rubine BC, Red 201, Red 6, Red No. 201, Resamine Rubine BC, Rubine Red RR 1253, Segnale Red 3R, Silotermo Carmine G, Siloton Rubine 2B, Siloton Rubine B, Unipure Red LC 303, Vynamon Claret Y, ZAB 120
InChI formel InChI=1S/C18H14N2O6S.2Na/c1-10-6-7-14(15(8-10)27(24,25)26)19-20-16-12-5-3-2-4-11(12)9-13(17(16)21)18(22)23;;/h2-9,21H,1H3,(H,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].Cc1ccc(N=Nc2c(O)c(cc3ccccc23)C(=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 430.342
Formel vægt 430.021
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.