Få mere at vide
Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803458
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30803458 100 g 100g
30791554 1 kg 1kg
30799534 500 g 500g
30803243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30803458 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD127338100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Dye content 80%
Specifications
Kemisk navn eller materiale Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate)
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H6Br4Na2O5
MDL nummer MFCD00005040
Mængde 100 g
SMIL O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(Br)C([O-])=C4Br)C(Br)=C([O-])C(Br)=C3)C5=C1C=CC=C5.[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 691.85