Få mere at vide
Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate), Mikromol
Artikelnummer. 30458709
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458709 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458709 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0052.130025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate)
Analyt- eller komponentnavne Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 N3 O7 S2 . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-pyrazol-4-yl)-(sulfonatomethyl)amino]methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O7S2.2Na/c1-10-12(15(8-24(18,19)20)9-25(21,22)23)13(17)16(14(10)2)11-6-4-3-5-7-11;;/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].[Na+].CN1N(C(=O)C(=C1C)N(CS(=O)(=O)[O-])CS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC navn disodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-(sulfonatomethyl)amino]methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 435.3836
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.0147 g/mol