Få mere at vide
MedChemExpress Disitertide
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 272105-42-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 1580.82 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | P144 |