Få mere at vide
Day Impex™ Virkon™ Desinfektionsmiddel virucidale tabletter
Artikelnummer. p-8013029
Mængde:
10 tabletter/balje, 20 baljer/Cs.
50 tabletter/balje, 12 baljer/Cs.
Pakningsstørrelse:
200 tabletter
600 tabletter
Artikelnummer. 12318667
Brand: Day Impex™ 330013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Rengør og desinficer arbejdsflader og udstyr i en enkelt operation i et enkelt trin. Day Impex™ Virkon™ Desinfektionsmiddel Virusdræbende tabletter giver det bredeste dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel.
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.
  • Det bredeste, dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel - bevist effektivt i uafhængige tests mod alle 18 virusfamilier, der påvirker mennesker og dyr, inklusive AIDS (HIV) og hepatitis B
  • Fremragende bakterie- og fungicid - renser og desinficerer arbejdsflader og udstyr i en enkelt et-trins operation
  • Kan påføres i pulverform direkte på spild af blod og andre kropsvæsker
  • Opløses let for at lave et flydende desinfektionsmiddel
  • Lugtfri, ikke-irriterende for hud og øjne, ugiftig dampfase, usædvanlig lav oral toksicitet
  • Under COSHH-krav kræves ingen maksimal eksponeringsgrænse
  • Ikke-ætsende, ikke-blegende og biologisk nedbrydeligt
  • Enhver virussygdom, der overføres via overflader eller instrumenter, der er forurenet med inficeret blod, kropsvæsker, fæces eller spyt, kan kontrolleres ved korrekt påføring Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr.
Tekniske data
Produkttype Virusdræbende desinfektionsmiddel
Form Tablet
Til brug med (applikation) Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr
Mængde 50 tabletter/balje, 12 baljer/Cs.
Volumen (metrisk) 5 g/tablet
compliance-icons
Produktidentifikator
  • relyon virkon tablets
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas