Få mere at vide
Virkon™ Virkon™ Desinfektionsmiddel virucidale tabletter
Beskrivelse
Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.
- Det bredeste, dokumenterede spektrum af ethvert desinfektionsmiddel - bevist effektivt i uafhængige tests mod alle 18 virusfamilier, der påvirker mennesker og dyr, inklusive AIDS (HIV) og hepatitis B
- Fremragende bakterie- og fungicid - renser og desinficerer arbejdsflader og udstyr i en enkelt et-trins operation
- Kan påføres i pulverform direkte på spild af blod og andre kropsvæsker
- Opløses let for at lave et flydende desinfektionsmiddel
- Lugtfri, ikke-irriterende for hud og øjne, ugiftig dampfase, usædvanlig lav oral toksicitet
- Under COSHH-krav kræves ingen maksimal eksponeringsgrænse
- Ikke-ætsende, ikke-blegende og biologisk nedbrydeligt
- Enhver virussygdom, der overføres via overflader eller instrumenter, der er forurenet med inficeret blod, kropsvæsker, fæces eller spyt, kan kontrolleres ved korrekt påføring Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Virusdræbende desinfektionsmiddel |
| Form | Tablet |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring og desinficering af arbejdsflader og udstyr |
| Inkluderer | 5 g/tablet |
| Mængde | 10 tabletter/balje, 20 baljer/Cs. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Rely+On Virkon Tablets
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.