Få mere at vide
Johnson Johnson Medical™ Disinfectant granules Presept
Beskrivelse
Reacts with water in body fluid spillages to produce a rapid acting wide spectrum disinfectant effective against bacteria, fungi, viruses (including AIDS virus) and bacterial spores.
Effervescent, containing sodium dichloroisocyanurate (NaDCC). The granules are applied over the spillage, left for two minutes and removed for disposal. The surface is then wiped with a damp cloth, which is disposed of along with used granules. Should not be mixed with acids or cationic detergents.Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Granules contain and solidify the spillage, enabling easy removal, and preventing the spread of contamination.
Effervescent, containing sodium dichloroisocyanurate (NaDCC). The granules are applied over the spillage, left for two minutes and removed for disposal. The surface is then wiped with a damp cloth, which is disposed of along with used granules. Should not be mixed with acids or cationic detergents.Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Granules contain and solidify the spillage, enabling easy removal, and preventing the spread of contamination.
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.