Få mere at vide
Agencinox™ Fad, flad bund, med tud og håndtag
Artikelnummer. 15822557
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15822557 4500 ml
1 options
Artikelnummer. 15822557 Leverandør Agencinox™ Leverandørnr. 325A
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rundt, multifunktionelt fad i rustfrit stål til en bred vifte af anvendelser.
  • Med tud og håndtag
  • God kemisk resistens
  • Meget god termisk modstand
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 4500 ml
Materiale Rustfrit stål
Type Ret
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 250 mm