Få mere at vide
Sampling Systems™ Diskret Multilevel Sampler
Artikelnummer. 12074138 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12074138 20 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12074138 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1220B900
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Den meget populære Pocket Sampler er velegnet til at tage diskrete zoneprøver fra fritflydende pulvere og granulat. Dens GMP design betyder, at den kan aftages og rengøres meget effektivt.
De vigtigste funktioner:
  • Fremstillet med 316L rustfrit stål
  • GMP design giver mulighed for nem rengøring
  • Bajonethåndtaget muliggør enkel betjening og kan hurtigt frakobles, så prøveudtageren skilles ad på få sekunder
  • Forseglingsærmer gør det muligt at tømme én lomme ad gangen, bare klip på for at dække de lommer, som du ikke vil tømme
  • Prøvetagerne leveres som standard med spidse spidser, så de kan trænge ind i produktet, afrundede spidser tilbydes også.
Operation:
  • Indsæt prøveudtageren i produktet, og sørg for, at lommerne er i en lukket position.
  • Drej håndtaget i den nødvendige dybde for at blotlægge opsamlingslommerne, produktet vil flyde ind i opsamlingslommerne.
  • Drej håndtaget for at lukke lommerne og fjerne prøveudtageren.
Tekniske data
Produkttype Diskret Multilevel Sampler
Materiale Rustfrit stål (316) (ydre), PTFE (kerne)
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Udtagning af diskrete prøver fra fritflydende pulvere og granulat
Længde (metrisk) 900 mm