Få mere at vide
B Braun™ Discofix™ 3-vejs stophane
Artikelnummer. 17534546
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17534546 Blå
1 options
Artikelnummer. 17534546 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4095111
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Låsen drejer både aksialt og radialt for sikker og hurtig forbindelse. B Braun™ Discofix™ 3-vejs stophane er velegnet til alle nuværende trykinfusionssystemer.
Stophanesystem til infusionsbehandling og overvågning
  • Velegnet til alle nuværende trykinfusionssystemer
  • Kontinuerlige ligestrømskanaler til nøjagtig trykovervågning
  • Drejelås bevæger sig både aksialt og radialt for sikker og hurtig forbindelse
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Infusionsbehandling og overvågning
Produkttype Ventil