Beskrivelse
- Afgangsventiler er fremstillet af PFA/Boro 3.3/keramiske komponenter. De Dispensette™ S udløbsventil har en platin-iridium ventilfjeder; de Dispensette™ S Organisk afgangsventil har en tantalventilfjeder.
- Afgangsventiler til Dispensette™ S Trace Analysis fås med enten en platin-iridium- eller tantalventilfjeder til specifikke applikationer (f.eks. Pt-Ir-ventil til dispensering af HF). Fås i to eller tre størrelser: en til 1 mL og 2 mL modeller; en til 5 mL og 10 mL modeller; en til 25 mL, 50 mL og 100 mL modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Afgangsventil |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | ETFE, Borosilikatglas, Keramisk |
| Til brug med (applikation) | Dispensering af væske |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ S Økologisk, 25, 50 og 100 ml |
| Inkluderer | Kun afgangsventil |