Få mere at vide
BRAND™ Afgangsventiler til Dispensette™ S Flaskedispensere
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S Økologisk, 25, 50 og 100 ml
Dispensette™ S Økologisk, 5 og 10 ml
Dispensette™ S Sporanalyse Pt-Ir
Dispensette™ S Sporanalyse Ta
Dispensette™ S≥ 25 ml
Dispensette™ S≤ 10 ml
Dispensette™ S, 1 og 2 ml
Autoklaverbar:
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Afgangsventiler er fremstillet af PFA/Boro 3.3/keramiske komponenter. De Dispensette™ S udløbsventil har en platin-iridium ventilfjeder; de Dispensette™ S Organisk afgangsventil har en tantalventilfjeder.
- Afgangsventiler til Dispensette™ S Trace Analysis fås med enten en platin-iridium- eller tantalventilfjeder til specifikke applikationer (f.eks. Pt-Ir-ventil til dispensering af HF). Fås i to eller tre størrelser: en til 1 ml og 2 ml modeller; en til 5 mL og 10 mL modeller; en til 25 ml, 50 ml og 100 ml modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Afgangsventil |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | ETFE, Borosilikatglas, Keramisk |
| Til brug med (applikation) | Dispensering af væske |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ S Økologisk, 5 og 10 ml |
| Inkluderer | Kun afgangsventil |