Få mere at vide
BRAND™ Afgangsventiler til Dispensette™ S Flaskedispensere
Artikelnummer. 15603987 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S Økologisk, 25, 50 og 100 ml
Dispensette™ S Økologisk, 5 og 10 ml
Dispensette™ S Sporanalyse Pt-Ir
Dispensette™ S Sporanalyse Ta
Dispensette™ S≥ 25 ml
Dispensette™ S≤ 10 ml
Dispensette™ S, 1 og 2 ml
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15603987
Brand: BRAND™ 6749
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ventiler til Dispensette™ S/S Organisk/S Sporanalyse
  • Afgangsventiler er fremstillet af PFA/Boro 3.3/keramiske komponenter. De Dispensette™ S udløbsventil har en platin-iridium ventilfjeder; de Dispensette™ S Organisk afgangsventil har en tantalventilfjeder.
  • Afgangsventiler til Dispensette™ S Trace Analysis fås med enten en platin-iridium- eller tantalventilfjeder til specifikke applikationer (f.eks. Pt-Ir-ventil til dispensering af HF). Fås i to eller tre størrelser: en til 1 ml og 2 ml modeller; en til 5 mL og 10 mL modeller; en til 25 ml, 50 ml og 100 ml modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afgangsventil
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Materiale ETFE, Borosilikatglas, Keramisk
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Dispensette™ S, 1 og 2 ml
Inkluderer Kun afgangsventil