Få mere at vide
BRAND™ Afgangsventiler til Dispensette™ S Flaskedispensere
Artikelnummer. 15523583 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Dispensette S ≥25 ml
Dispensette S ≤10 ml
Dispensette S Trace Analyse Pt-Ir
Dispensette S Trace Analysis Ta
Dispensette S økologisk, 25, 50, 100 ml
Dispensette S økologisk, 5 og 10 ml
Dispensette S, 1 og 2 ml
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Autoklaverbar unitSize
15523583 Dispensette S ≥25 ml Autoklaverbar Hver
15643977 Dispensette S ≤10 ml Autoklaverbar Hver
15663977 Dispensette S økologisk, 25, 50, 100 ml Autoklaverbar Hver
15653977 Dispensette S økologisk, 5 og 10 ml Autoklaverbar Hver
15673977 Dispensette S Trace Analyse Pt-Ir Må ikke autoklaveres Hver
15683977 Dispensette S Trace Analysis Ta Må ikke autoklaveres Hver
15603987 Dispensette S, 1 og 2 ml Autoklaverbar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15523583 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 6728
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ventiler til Dispensette™ S/S Organisk/S Sporanalyse
  • Afgangsventiler er fremstillet af PFA/Boro 3.3/keramiske komponenter. De Dispensette™ S udløbsventil har en platin-iridium ventilfjeder; de Dispensette™ S Organisk afgangsventil har en tantalventilfjeder.
  • Afgangsventiler til Dispensette™ S Trace Analysis fås med enten en platin-iridium- eller tantalventilfjeder til specifikke applikationer (f.eks. Pt-Ir-ventil til dispensering af HF). Fås i to eller tre størrelser: en til 1 ml og 2 ml modeller; en til 5 mL og 10 mL modeller; en til 25 ml, 50 ml og 100 ml modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Afgangsventil
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemskinnelig
Materiale ETFE, Borosilikatglas, Keramisk
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Dispensette S ≥25 ml
Inkluderer Kun afgangsventil