Få mere at vide
BRAND™ Udledningsrør til Dispensette™ S Flaskedispensere
Artikelnummer. 15603997 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Recirkulationsventil
Uden recirkulationsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15603997 Uden recirkulationsventil Hver
15549724 Recirkulationsventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15603997 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 DKK
    112.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.07 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Til brug med Dispensette S Flaskedispensere.
  • Fint tip
  • Volumen: 5 og 10 ml
  • Fås med eller uden recirkulationsventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udledningsrør
Volumen (metrisk) 5, 10 mL
Til brug med (udstyr) Dispensette S Flaskedispensere
Inkluderer Uden recirkulationsventil
Tip Type Fint tip