Få mere at vide
BRAND™ Udledningsrør til Dispensette™ S Flaskedispensere
Artikelnummer. 15549724 Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
Recirkulationsventil
Uden recirkulationsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15549724
Brand: BRAND™ 708112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Dispensette S Flaskedispensere.
  • Fint tip
  • Volumen: 5 og 10 ml
  • Fås med eller uden recirkulationsventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udledningsrør
Volumen (metrisk) 5, 10 mL
Til brug med (udstyr) Dispensette S Flaskedispensere
Inkluderer Recirkulationsventil
Tip Type Fint tip