Få mere at vide
BRAND™ Udløbsrør til Dispensette™ S-flasketopdispensere med standardventiler
Artikelnummer. 15468023 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Dispensette S Organic, nominelle volumen 25, 50 og 100 ml
Dispensette S Organic, nominelle volumener 5 og 10 ml
Dispensette S Sporanalyse, Platinum-Iridium
Dispensette S organisk, nominelle volumen 25, 50 og 10 ml
Dispensette S, 1, 2, 5 og 10 ml nominelle volumen
Dispensette S, 25, 50 og 100 ml nominelle volumen
Dispensette S, nominelle volumen 25, 50 og 100 ml
Dispensette S, nominelle volumen 5 og 10 ml
Dispensette S-sporanalyse, tantal
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15468023 Dispensette S, nominelle volumen 5 og 10 ml Hver
15458023 Dispensette S, 1, 2, 5 og 10 ml nominelle volumen Hver
15478023 Dispensette S, 25, 50 og 100 ml nominelle volumen Hver
15488023 Dispensette S, nominelle volumen 25, 50 og 100 ml Hver
15498023 Dispensette S Organic, nominelle volumener 5 og 10 ml Hver
15408033 Dispensette S Organic, nominelle volumen 25, 50 og 100 ml Hver
15428033 Dispensette S organisk, nominelle volumen 25, 50 og 10 ml Hver
15438033 Dispensette S Sporanalyse, Platinum-Iridium Hver
15448033 Dispensette S-sporanalyse, tantal Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15468023 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 DKK
    104.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.05 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udladningsrør til montering Dispensette™ fremstillet 2016 og senere
  • Udløbsrør findes i to størrelser: For instrumenter med nominel kapacitet 1 ml, 2 ml, 5 ml og 10 ml; og for instrumenter med nominel kapacitet på 25 ml, 50 ml og 100 ml
  • Vælg mellem standard- og finspidsmodeller
  • Dispensette™ S-dispensere har rød kant
  • Dispensette™ S Organic dispensere har gul kant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udledningsrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød/Hvid
Materiale ETFE, PTFE, Polypropylen
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Dispensette S, nominelle volumen 5 og 10 ml
Inkluderer Udledningsrør, sikkerhedshætte