Få mere at vide
BRAND™ Udledningsrør til BRAND Dispensette S Flasketopdispensere med standardventiler
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S Økologisk, nominelle volumener 25, 50 og 10 ml
Dispensette™ S Økologisk, nominelle volumener 25, 50 og 100 ml
Dispensette™ S Økologisk, nominelle volumener 5 og 10 ml
Dispensette™ S Sporanalyse, Tantal
Dispensette™ S sporanalyse, platin-iridium
Dispensette™ S, 1, 2, 5 og 10 ml nominelle volumener
Dispensette™ S, 25, 50 og 100 ml nominelle volumener
Dispensette™ S, nominelle volumener 25, 50 og 100 ml
Dispensette™ S, nominelle volumener 5 og 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udledningsrør kommer i to størrelser: For instrumenter med nominel kapacitet 1 mL, 2 mL, 5 mL og 10 mL; og for instrumenter med nominel kapacitet på 25 ml, 50 ml og 100 ml
- Vælg mellem standard- og fine spidsmodeller
- Dispensette S dispensere har rød kant
- Dispensette S Økologiske dispensere har gul kant
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udledningsrør |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gennemsigtig/Hvid |
| Materiale | ETFE, PTFE, Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Dispensering af væske |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ S Sporanalyse, Tantal |
| Inkluderer | Udledningsrør, sikkerhedshætte |