Få mere at vide
BRAND™ Udledningsrør til BRAND Dispensette S Flasketopdispensere med recirkulationsventiler
Artikelnummer. p-7146503 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S Økologisk, nominelle volumener 25, 50 og 100 ml
Dispensette™ S Økologisk, nominelle volumener 5 og 10 ml
Dispensette™ S Sporanalyse, nominelt volumen 10 mL (Platin-iridium ventil)
Dispensette™ S Sporanalyse, nominelt volumen 10 mL (tantalventil)
Dispensette™ S, nominelle volumener 1, 2, 5 og 10 ml
Dispensette™ S, nominelle volumener 25, 50 og 100 ml
Dispensette™ S, nominelle volumener 5 og 10 ml
Tip Type:
Bøde
Standard
Længde (metrisk):
105 mm
135 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15458033
Brand: BRAND™ 708102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afgangsrør med recirkulationsventiler, der passer BRAND Dispensetter lavet 2016 og senere
  • Udledningsrør kommer i to størrelser: For instrumenter med nominel kapacitet 1 mL, 2 mL, 5 mL og 10 mL; og for instrumenter med nominel kapacitet på 25 ml, 50 ml og 100 ml
  • Vælg mellem standard- og fine spidsmodeller
  • Dispensette S dispensere har rød kant
  • Dispensette S Økologiske dispensere har gul kant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udledningsrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød/Hvid
Materiale ETFE, PTFE, Polypropylen
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Dispensette™ S, nominelle volumener 1, 2, 5 og 10 ml
Inkluderer Udledningsrør, sikkerhedshætte
Tip Type Bøde
Længde (metrisk) 105 mm