Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Udløbsrør til Pressmatic Bottle Top Dispenser
Til brug med (udstyr):
Stuart PD10P Pressmatic
Stuart PD60P Pressmatic
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med en Stuart™ Model PD10P eller PD60P Pressmatic Bottle Top Dispensere
- PD10P fungerer med mindre volumener fra 2 til 10 ml
- PD60P fungerer med volumener mellem 10 og 60 ml
- Kompatibel med fortyndede syrer, buffere, polære opløsningsmidler, biologiske opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Udledningsrør |
| Til brug med (udstyr) | Stuart PD10P Pressmatic |