Få mere at vide
Buerkle™ Afløbsslange til Buerkle™ AccuOne/EnergyOne Barrel Pump
Artikelnummer. 11332880 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Samlet højde (metrisk):
1,2 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Samlet højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11332880 1,2 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11332880 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 59003045
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Afgangsslange 1,2m med dyse til AccuOne/EnergyOne cylinderpumper. Væskekontaktende dele fremstillet af PVC, PP, V2A, FKM
Afgangsslange 1,2m med dyse til AccuOne/EnergyOne cylinderpumper. Væskekontaktende dele fremstillet af PVC, PP, V2A, FKM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Dyse
Samlet højde (metrisk) 1,2 m
Type Afløbsslange