Få mere at vide
BD Discardit™ Ikke-steril todelt sprøjte
Volumen (metrisk):
5 mL
Gradueringer:
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Beskrivelse
- Todelte sprøjter med Luer pip og lækagetæt design
- Klar tønde med nøjagtige gradueringsskalamarkeringer for perfekt visualisering af indholdet
- Ergonomisk designet stempel til enhåndsbetjening med reduceret glidekraft
- Silikoneoliefrit smøremiddel muliggør jævn, gradvis stempelbevægelse
- Holderingen forhindrer utilsigtet tilbagetrækning af stempelstangen
- Design af fingergrebsflanger sikrer stabilitet og komfort under injektion
- Engangsbrug, individuelt indpakkede sprøjter er latex- og PVC-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Oleamid (smøremiddel), Polyethylen (stempel), Polypropylen (tønde) |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Injektion og/eller aspiration af medicinske væsker |
| Produkttype | 2-delt sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Mængde | 100/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Tilslutningstype | Luer Tip |
| Sterilitet | Ikke-steril |