Få mere at vide
BD Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte
Artikelnummer. 12369199
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Inkluderer:
BD Microlance Nål pakket til side
Uden nål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 80
Artikelnummer. 12369199
Brand: BD 300512
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til sterile applikationer. BD Biosciences™ Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte kan kasseres efter engangsbrug.
  • Steril
  • Engangsbrug
  • Todelt sprøjte
  • Leur-Slip
  • Engangs
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen (Krop)
Farve Klar
Nålemåler 21 G
Inkluderer BD Microlance Nål pakket til side
Latex fri Ja
Produkttype Excentrisk Luer-slip 2-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 5 mL
Tilslutningstype Excentrisk Luer Slip
Uddannet Ja