Få mere at vide
BD Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte
Beskrivelse
- Steril
- Engangsbrug
- Todelt sprøjte
- Leur-Slip
- Engangs
- Klar
Tekniske data
Specifications
| Materiale | Polypropylen (Krop) |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | Uden nål |
| Produkttype | Excentrisk Luer-slip 2-delt sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | 80 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Tilslutningstype | Excentrisk Luer Slip |
| Uddannet | Ja |
| Show More |