Få mere at vide
BD Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte
Artikelnummer. 10345844
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Inkluderer:
BD Microlance Nål pakket til side
Uden nål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10345844 5 mL Uden nål Pakke med 100
10152534 10 mL Uden nål Pakke med 100
10743785 20 mL Uden nål Pakke med 80
12349199 2 mL BD Microlance Nål pakket til side Pakke med 100
12369199 5 mL BD Microlance Nål pakket til side Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10345844 Leverandør BD Leverandørnr. 309050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.34 DKK
    273.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 483.88 DKK
    63% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til sterile applikationer. BD Biosciences™ Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte kan kasseres efter engangsbrug.
  • Steril
  • Engangsbrug
  • Todelt sprøjte
  • Leur-Slip
  • Engangs
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Farve Klar
Inkluderer Uden nål
Latex fri Ja
Produkttype Excentrisk Luer-slip 2-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.2 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 5 mL
Tilslutningstype Excentrisk Luer Slip
Uddannet Ja