Få mere at vide
BD Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte
Artikelnummer. 10152534
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Inkluderer:
BD Microlance Nål pakket til side
Uden nål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10152534 10 mL Uden nål Pakke med 100
10743785 20 mL Uden nål Pakke med 80
12349199 2 mL BD Microlance Nål pakket til side Pakke med 100
10345844 5 mL Uden nål Pakke med 100
12369199 5 mL BD Microlance Nål pakket til side Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10152534 Leverandør BD Leverandørnr. 309110
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til sterile applikationer. BD Biosciences™ Discardit™ Excentrisk Luer-Slip todelt sprøjte kan kasseres efter engangsbrug.
  • Steril
  • Engangsbrug
  • Todelt sprøjte
  • Leur-Slip
  • Engangs
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Farve Klar
Inkluderer Uden nål
Latex fri Ja
Produkttype Excentrisk Luer-slip 2-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.5 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Excentrisk Luer Slip
Uddannet Ja