Få mere at vide
Fisherbrand™ Skiveformede PTFE rørestave
Artikelnummer. 11878892 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Højde (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11878892 10 mm 6 mm Pakke med 10
11888892 20 mm 10 mm Pakke med 10
11868892 9 mm 6 mm Pakke med 10
16205841 30 mm 12 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11878892
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring til rør. De skiveformede rørestave er fremragende til anvendelser, der involverer rør.
  • Stabil, magnetisk rørestang
  • Til brug i rør
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Rør
Højde (metrisk) 6 mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 5/Pk.