Få mere at vide
SCAT™ Disc sensor sæt
Artikelnummer. 18646498 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Inkluderer:
Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand
Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), fuld tilstand
Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), tom tilstand
Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
18646498 Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), tom tilstand
17947450 Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
17927450 Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand
18606468 Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m)
18616468 Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), fuld tilstand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18646498 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 108336T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 DKK
    3022.28 DKK / 1 sæt
    Spare 502.72 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Disc Sensor Set er en ideel løsning mod overfyldte beholdere. Sensoren registrerer væsker gennem glas eller plastik uden kontakt med beholderens indhold. Fastgør blot i den ønskede højde - du vil modtage en optisk/visuel advarsel, når det kritiske niveau er nået.
  • Signallampe - EU / UK / US, til niveaukontrol, visuelt signal (blinker) når niveauet er nået
  • Magnetisk holder til individuel fastgørelse
  • Skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand
  • 3 m signalkabel
  • 2 m krog og løkke til skivesensor
  • Inkluderer strømforsyning: 24V DC EU / UK / US stik
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Inkluderer Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), tom tilstand
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesbeholder
Produkttype Signallampe