Beskrivelse
- Signallampe - EU / UK / US, til niveaukontrol, visuelt signal (blinker) når niveauet er nået
- Magnetisk holder til individuel fastgørelse
- Skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand
- 3 m signalkabel
- 2 m krog og løkke til skivesensor
- Inkluderer strømforsyning: 24V DC EU / UK / US stik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Inkluderer | Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m) |
| Til brug med (udstyr) | Bortskaffelsesbeholder |
| Produkttype | Signallampe |