Få mere at vide
SCAT™ Disc sensor sæt
Artikelnummer. 17947450 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Inkluderer:
Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand
Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), fuld tilstand
Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), tom tilstand
Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17947450 Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
17927450 Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand
18606468 Signallampe, magnetisk holder, kabel (3 m)
18616468 Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), fuld tilstand
18646498 Signallampe EU/UK/US, magnetisk holder, kabel (3 m), krog- og løkke-fastgørelse (2 m), tom tilstand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17947450 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 108336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 DKK
    3022.28 DKK / 1 sæt
    Spare 502.72 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disc Sensor Set er en ideel løsning mod overfyldte beholdere. Sensoren registrerer væsker gennem glas eller plastik uden kontakt med beholderens indhold. Fastgør blot i den ønskede højde - du vil modtage en optisk/visuel advarsel, når det kritiske niveau er nået.
  • Signallampe - EU / UK / US, til niveaukontrol, visuelt signal (blinker) når niveauet er nået
  • Magnetisk holder til individuel fastgørelse
  • Skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand
  • 3 m signalkabel
  • 2 m krog og løkke til skivesensor
  • Inkluderer strømforsyning: 24V DC EU / UK / US stik
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Inkluderer Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
Til brug med (applikation) Visuelt signal ved tom tilstand
Til brug med (udstyr) SCAT Signalbokse T1 og T5
Monteringstype Magnetisk holder
Produkttype Disc sensor