Få mere at vide
SCAT™ Disc sensor sæt
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand
Disksensorsæt, signallampe, tom tilstand
Signallampe - EU/UK/US, til niveaukontrol, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, magnetisk holder til individuel fastgørelse med skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand, 3 m signalkabel, 2 m krog og løkke til skivesensor
Signallampe - EU/UK/US, til niveaukontrol, visuelt og akustisk signal ved tom tilstand, magnetisk holder til individuel fastgørelse med skivesensor, visuel alarm ved tom tilstand, 3 m signalkabel, 2 m krog og løkkefastgørelse til skivesensor
Signallampe til niveauregulering, visuelt og akustisk signal når niveauet er nået, med magnetisk holder til individuel fastgørelse, lampens kabellængde 3 m.
Beskrivelse
- Signallampe - EU / UK / US, til niveaukontrol, visuelt signal (blinker) når niveauet er nået
- Magnetisk holder til individuel fastgørelse
- Skivesensor, visuel alarm i fuld tilstand
- 3 m signalkabel
- 2 m krog og løkke til skivesensor
- Inkluderer strømforsyning: 24V DC EU / UK / US stik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Inkluderer | Disksensorsæt, signallampe, fuld tilstand |
| Til brug med (applikation) | Visuelt signal i fuld tilstand |
| Til brug med (udstyr) | SCAT Signalbokse T1 og T5 |
| Monteringstype | Magnetisk holder |
| Produkttype | Disc sensor |