Få mere at vide
Lovibond™ Komparatorskive
Artikelnummer. 13131681
Analytter:
Ammoniak
Hydrazin
Jern
Klor
Klor (DPD)
Nitrat
Opløst ilt
Ortho-phosphat
ph værdi
Oversigt:
Disc 3/2 Hypo
Disk 3/142
Disk 3/40K
Disk NAB
Disk NOE
Disk: NOH
Skive 2/1B
Skive 2/1E
Skive 2/1H
Skive 2/1J
Skive 3/113
Skive 3/116
Skive 3/40A
Skive 3/40B
Skive 3/70
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2000
Artikelnummer. 13131681
Brand: Lovibond™ 221130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lovibond™ Comparator Disc bruger en række standarder for farvematch-standarder, der ikke falmer glas, til sammenligning af kemiske testfarver.
  • Let at bruge, visuel vurdering af prøven; drej blot disken for at matche farven
  • Glas, falmefri standarder for lang levetid
  • Stødsikker, ridsefast
  • Valgfri belysningsenheder til garanterede lysforhold 24 timer i døgnet
  • Valgfri Nessleriser-systemer til længere vejlængder
  • Mere end 400 farvediske er tilgængelige til Comparator 2000+
  • Lovibond™ farvestandarder består udelukkende af gennemgående farvede og fladslebne glas
Tekniske data
Analytter ph værdi
Oversigt Skive 2/1J
Til brug med (udstyr) Komparator 2000+
Rækkevidde 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8, 8.2, 8.4
Type Farvekomparatordisk