Få mere at vide
Lovibond™ Komparatorskive
Artikelnummer. 13116040
Click to view available options
Analytter:
Ammoniak
Hydrazin
Jern
Klor
Klor (DPD)
Nitrat
Opløst ilt
Ortho-phosphat
ph værdi
Oversigt:
Disc 3/2 Hypo
Disk 3/142
Disk 3/40K
Disk NAB
Disk NOE
Disk: NOH
Skive 2/1B
Skive 2/1E
Skive 2/1H
Skive 2/1J
Skive 3/113
Skive 3/116
Skive 3/40A
Skive 3/40B
Skive 3/70
Unit Size:
Hver
Pakke med 2000
Product Code. 13116040
Brand: Lovibond™ 230070
Only null left
Add to basket
Add to basket
Lovibond™ Comparator Disc bruger en række standarder for farvematch-standarder, der ikke falmer glas, til sammenligning af kemiske testfarver.
  • Let at bruge, visuel vurdering af prøven; drej blot disken for at matche farven
  • Glas, falmefri standarder for lang levetid
  • Stødsikker, ridsefast
  • Valgfri belysningsenheder til garanterede lysforhold 24 timer i døgnet
  • Valgfri Nessleriser-systemer til længere vejlængder
  • Mere end 400 farvediske er tilgængelige til Comparator 2000+
  • Lovibond™ farvestandarder består udelukkende af gennemgående farvede og fladslebne glas
Specifications
Analytter Ammoniak
Oversigt Skive 3/113
Til brug med (udstyr) Komparator 2000+
Rækkevidde 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 mg/L N
Type Farvekomparatordisk