Få mere at vide
Lovibond™ Komparatorskive
Analytter:
Ammoniak
Hydrazin
Jern
Klor
Klor (DPD)
Nitrat
Opløst ilt
Ortho-phosphat
ph værdi
Oversigt:
Disc 3/2 Hypo
Disk 3/142
Disk 3/40K
Disk NAB
Disk NOE
Disk: NOH
Skive 2/1B
Skive 2/1E
Skive 2/1H
Skive 2/1J
Skive 3/113
Skive 3/116
Skive 3/40A
Skive 3/40B
Skive 3/70
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2000
Beskrivelse
Lovibond™ Comparator Disc bruger en række standarder for farvematch-standarder, der ikke falmer glas, til sammenligning af kemiske testfarver.
- Let at bruge, visuel vurdering af prøven; drej blot disken for at matche farven
- Glas, falmefri standarder for lang levetid
- Stødsikker, ridsefast
- Valgfri belysningsenheder til garanterede lysforhold 24 timer i døgnet
- Valgfri Nessleriser-systemer til længere vejlængder
- Mere end 400 farvediske er tilgængelige til Comparator 2000+
- Lovibond™ farvestandarder består udelukkende af gennemgående farvede og fladslebne glas
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Hydrazin |
| Oversigt | Disk: NOH |
| Til brug med (udstyr) | Komparator 2000+ |
| Rækkevidde | 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ug |
| Type | Farvekomparatordisk |